Läs mer
2-Phenylnicotinic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Phenylnicotinic Acid |
| CAS | 33421-39-5 |
| Molekylformel | C12H9NO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9NO2/c14-12(15)10-7-4-8-13-11(10)9-5-2-1-3-6-9/h1-8H,(H,14,15) |
| LEDER | C1=CC=C(C=C1)C2=NC=CC=C2C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-phenylpyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.21 |
| Formel vikt | 199.0633 |