Läs mer
2-fenylfenol 100 μg/ml i aceton, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30311207
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30311207 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 30311207 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREXA16070000AC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenylphenol
CAS 90-43-7
Analyt- eller komponentnamn 2-Phenylphenol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H10 O
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym [1,1'-Biphenyl]-2-ol, 2-Biphenylol (8CI), 2-Hydroxy-1,1'-biphenyl, 2-Hydroxybiphenyl, 2-Hydroxydiphenyl, 2-Phenylphenol, Anthrapole 73, Britewood S, Decco OPP 20, Dowicide 1, Invalon OP, NSC 1548, Nectryl, O-PP, Preventol 3041, Preventol O extra, Remol TRF, Tetrosin OE, Tetrosin OE-N, Tumescal OPE, o-Biphenylol, o-Diphenylol, o-Hydroxybiphenyl, o-Hydroxydiphenyl, o-Phenylphenol, o-Xenol
InChI formel InChI=1S/C12H10O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H
Lösningstyp Enda lösning
LEDER Oc1ccccc1c2ccccc2
IUPAC-namn 2-fenylfenol
Lösningsmedel eller matris Aceton
Industry Type Miljötester
Molekylvikt (g/mol) 170.21
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 170,0732 g/mol