Läs mer
2-fenylfenol, 99 %
Produktkod. 11389599
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11389599 250 g 250g
11403264 500 g 500g
11413264 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11389599 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10592.30
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 90-43-7 | C12H10O | 170,21 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområden
2-Fenylfenol används som färgämne, mjukgörare, gummikemikalie och som konserveringsmedel i vatten-oljeemulsioner. Det används som ett antimikrobiellt konserveringsmedel i kosmetika och ett antimikrobiellt tillsatsmedel vid tillverkning av metallbearbetningsvätskor, läder, lim och textilier. Vidare fungerar det som ett desinfektionsmedel i hushåll, sjukhus, vårdhem, gårdar, tvätterier, frisörsalonger, veterinärutrustning och livsmedelsanläggningar. Det används också vid tillverkning av hartser och gummikemikalier. Utöver detta används det som polymermaterial, stabilisator och flamskyddsmedel.
Löslighet
Löslig i etanol, aceton, bensen, natriumhydroxid, kloroform, acetonitril, toluen, hexan, ligroin, etyleter, pyridin, etylenglykol, isopropanol, glykoletrar och polyglykoler.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-43-7
Molekylformel C12H10O
Molekylvikt (g/mol) 170.21
MDL-nummer MFCD00002208
InChI-nyckel LLEMOWNGBBNAJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxybiphenyl, o-phenylphenol, biphenyl-2-ol, 2-biphenylol, o-hydroxybiphenyl, 2-hydroxydiphenyl, o-hydroxydiphenyl, phenylphenol, biphenylol, 1,1'-biphenyl-2-ol
PubChem CID 7017
ChEBI CHEBI:17043
LEDER OC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenylphenol
Smältpunkt 54 °C till 58 °C
Densitet 1.293
Kokpunkt 152 °C till 154 °C (15 mmHg)
Flampunkt 124 °C (255 °F)
Odör Mild
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 606907
Merck Index 14,7304
Löslighetsinformation Löslig i etanol, aceton, bensen, natriumhydroxid, kloroform, acetonitril, toluen, hexan, ligroin, etyleter, pyridin, etylenglykol, isopropanol, glykoleter och polyglykoler.
IUPAC-namn [1,1'-bifenyl]-2-ol
Formel vikt 170.21
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Phenylphenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Phenylphenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.