Läs mer
2-Phenylphenol, 99%
Produktkod. 11403264
Kvantitet:
250 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
250g
500g
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11403264
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10592.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 90-43-7 | C12H10O | 170.21 g/mol
2-Fenylfenol används som färgämnesmellanprodukt, mjukgörare, gummikemikalie och som konserveringsmedel i vatten-oljeemulsioner. Det används som ett antimikrobiellt konserveringsmedel i kosmetika och ett antimikrobiellt tillsatsmedel vid tillverkning av metallbearbetningsvätskor, läder, lim och textilier. Vidare fungerar det som ett desinfektionsmedel i hushåll, sjukhus, vårdhem, gårdar, tvätterier, frisörsalonger, veterinärutrustning och livsmedelsanläggningar. Det används också vid tillverkning av hartser och gummikemikalier. Utöver detta används det som polymermaterial, stabilisator och flamskyddsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Fenylfenol används som färgämne, mjukgörare, gummikemikalie och som konserveringsmedel i vatten-oljeemulsioner. Det används som ett antimikrobiellt konserveringsmedel i kosmetika och ett antimikrobiellt tillsatsmedel vid tillverkning av metallbearbetningsvätskor, läder, lim och textilier. Vidare fungerar det som ett desinfektionsmedel i hushåll, sjukhus, vårdhem, gårdar, tvätterier, frisörsalonger, veterinärutrustning och livsmedelsanläggningar. Det används också vid tillverkning av hartser och gummikemikalier. Utöver detta används det som polymermaterial, stabilisator och flamskyddsmedel.
Löslighet
Löslig i etanol, aceton, bensen, natriumhydroxid, kloroform, acetonitril, toluen, hexan, ligroin, etyleter, pyridin, etylenglykol, isopropanol, glykoletrar och polyglykoler.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-43-7
Molekylformel C12H10O
Molekylvikt (g/mol) 170.21
MDL-nummer MFCD00002208
InChI-nyckel LLEMOWNGBBNAJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxybiphenyl, o-phenylphenol, biphenyl-2-ol, 2-biphenylol, o-hydroxybiphenyl, 2-hydroxydiphenyl, o-hydroxydiphenyl, phenylphenol, biphenylol, 1,1'-biphenyl-2-ol
PubChem CID 7017
ChEBI CHEBI:17043
LEDER OC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenylphenol
Smältpunkt 54 °C till 58 °C
Densitet 1.293
Kokpunkt 152°C to 154°C (15 mmHg)
Flampunkt 124°C (255°F)
Odör Mild
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 606907
Merck Index 14,7304
Löslighetsinformation Soluble in ethanol,acetone,benzene,sodium hydroxide,chloroform,acetonitrile,toluene,hexane,ligroin,ethyl ether,pyridine,ethylene glycol,isopropanol,glycol ethers and polyglycols.
IUPAC-namn 2-fenylfenol
Formel vikt 170.21
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Phenylphenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 2-Phenylphenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.