Läs mer
2-fenylfenol, 99 %
Beskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
2-Fenylfenol används som färgämne, mjukgörare, gummikemikalie och som konserveringsmedel i vatten-oljeemulsioner. Det används som ett antimikrobiellt konserveringsmedel i kosmetika och ett antimikrobiellt tillsatsmedel vid tillverkning av metallbearbetningsvätskor, läder, lim och textilier. Vidare fungerar det som ett desinfektionsmedel i hushåll, sjukhus, vårdhem, gårdar, tvätterier, frisörsalonger, veterinärutrustning och livsmedelsanläggningar. Det används också vid tillverkning av hartser och gummikemikalier. Utöver detta används det som polymermaterial, stabilisator och flamskyddsmedel.
Löslighet
Löslig i etanol, aceton, bensen, natriumhydroxid, kloroform, acetonitril, toluen, hexan, ligroin, etyleter, pyridin, etylenglykol, isopropanol, glykoletrar och polyglykoler.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Phenylphenol |
| Smältpunkt | 54 °C till 58 °C |
| Densitet | 1.293 |
| Kokpunkt | 152 °C till 154 °C (15 mmHg) |
| Flampunkt | 124 °C (255 °F) |
| Odör | Mild |
| Kvantitet | 2500 g |
| UN-nummer | UN3077 |
| Beilstein | 606907 |
| Merck Index | 14,7304 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.