Läs mer
2-Phenylphenol, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12979334 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12979334 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12979334 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S3075
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
2-Phenylphenol90-43-71000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenylphenol
Förpackning 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 90-43-7, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C12H10O
MDL-nummer MFCD00002208
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel LLEMOWNGBBNAJR-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn [1,1'-biphenyl]-2-ol
Lösningsmedel eller matris Methanol-P&T
Molekylvikt (g/mol) 170.21
PubChem CID 7017
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:17043
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only