Läs mer
2-fenylfenol, TRC
Produktkod. 30007981
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007981 500 g
30010774 10 g
17971405 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30007981 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP335870500G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-43-7
Molekylformel C12 H10 O
Molekylvikt (g/mol) 170.21
Synonym [1,1'-Biphenyl]-2-ol, 2-Biphenylol (8CI), 2-Hydroxy-1,1'-biphenyl, 2-Hydroxybiphenyl, 2-Hydroxydiphenyl, 2-Phenylphenol, Anthrapole 73, Britewood S, Decco OPP 20, Dowicide 1, Invalon OP, NSC 1548, Nectryl, O-PP, Preventol 3041, Preventol O extra, Remol TRF, Tetrosin OE, Tetrosin OE-N, Tumescal OPE, o-Biphenylol, o-Diphenylol, o-Hydroxybiphenyl, o-Hydroxydiphenyl, o-Phenylphenol, o-Xenol, E231
IUPAC-namn 2-fenylfenol
LEDER OC=1C=CC=CC1C=2C=CC=CC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenylphenol
Kvantitet 500 g
InChI formel InChI=1S/C12H10O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H
Formel vikt 170.0732