Läs mer
2-Phenylpiperazine, 96%
Produktkod. 11485880
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11485880 5 g 5g
11495880 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11485880 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26502.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5271-26-1 | C10H14N2 | 162.236 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5271-26-1
Molekylformel C10H14N2
Molekylvikt (g/mol) 162.236
MDL-nummer MFCD01871362
InChI-nyckel RIMRLBGNCLMSNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenyl-piperazine, piperazine, 2-phenyl, 2-phenylpiperazin, 3-phenylpiperazine, 2-phenyl piperazine, pubchem8559, acmc-20a0jb, rs-2-phenylpiperazine, 2-phenylpiperazine, +,--2-phenyl-piperazine
PubChem CID 250673
IUPAC-namn 2-fenylpiperazin
LEDER C1CNC(CN1)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenylpiperazine
Smältpunkt 83°C to 87°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3259
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 162.24
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.