missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Phenylpropane-1,1,1,3,3,3-d6, CDN

Produktkod. 30321598
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30321598 0.1 g 0.1g
30313803 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30321598 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND06800.1G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Isopropylbenzene-D6 (dimethyl-D6)
CAS 20201-29-0
Molekylformel C9 D6 H6
Kvantitet 0.1 g
Synonym Benzene, [1-(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]- (9 CI, ACI), [1-(Methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]benzene (ACI), Cumene-β,β,β,β',β',β'-d6 (8 CI), Isopropylbenzene-d6, Isopropylbenzene-D6 (dimethyl-D6), 2-Phenylpropane-1,1,1,3,3,3-d6
InChI formel InChI=1 S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8 H,1-2H3/i1D3,2D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C(c1ccccc1)C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-ylbenzene
Molekylvikt (g/mol) 126.2286
Formel vikt 126.1316 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.