missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Phenylpropane-2-d1, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopropylbenzene-alpha-D |
| CAS | 4019-54-9 |
| Molekylformel | C9 D H11 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Benzene, (1-methylethyl-1-d)- (9 CI, ACI), (1-Methylethyl-1-d)benzene (ACI), Cumene-α-d (6 CI, 7 CI, 8 CI), 2-Deutero-2-phenylpropane, Dimethylphenylmethane-d1, Isopropylbenzene-d, Isopropylbenzene-α-D, 2-Phenylpropane-2-d1 |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8 H,1-2H3/i8D |
| LEDER | [2 H]C(C)(C)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-deuteriopropan-2-ylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 121.1977 |
| Formel vikt | 121.1002 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?