missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Phenylpropane-d12, CDN

Produktkod. 30321909
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30321909 0.5 g 0.5g
30317749 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30321909 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND35740.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Isopropylbenzene-D12
CAS 97732-82-6
Molekylformel C9 D12
Kvantitet 0.5 g
Synonym Benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]- (ACI), 6-[1-(Methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]benzene-1,2,3,4,5-d5 (ACI), Benzene-d5, [1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]- (9 CI), Cumene-d12, Perdeuterated dimethylphenylbenzene, [1-(Methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]benzene-d5, Isopropylbenzene-d12, Isopropylbenzene-D12, 2-Phenylpropane-d12
InChI formel InChI=1 S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8 H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-yl)benzene
Molekylvikt (g/mol) 132.2655
Formel vikt 132.1692 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.