Läs mer
(±)-2-fenylpropansyra, TRC
Produktkod. 17922875
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
17922875 5 g
1 options
Produktkod. 17922875 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3361705G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenylpropanoic Acid
CAS 492-37-5
Molekylformel C9 H10 O2
Kvantitet 5 g
Synonym Benzeneacetic acid, α-methyl-, Hydratropic acid (6CI,7CI,8CI), α-Methylbenzeneacetic acid, (RS)-2-Phenylpropanoic acid, (RS)-2-Phenylpropionic acid, (±)-2-Phenylpropanoic acid, (±)-2-Phenylpropionic acid, (±)-Hydratropic acid, (±)-α-Methylphenylacetic acid, 2-Phenylpropanoic acid, 2-Phenylpropionic acid, DL-2-Phenylpropionic acid, NSC 245033, NSC 42872, dl-PPA, α-Methylphenylacetic acid, α-Phenylpropanoic acid, α-Phenylpropionic acid
InChI formel InChI=1S/C9H10O2/c1-7(9(10)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3,(H,10,11)
LEDER CC(C(=O)O)c1ccccc1
IUPAC-namn 2-fenylpropansyra
Molekylvikt (g/mol) 150.17
Formel vikt 150.0681