Läs mer
2-fenylpropiondehyd, 97 %
Produktkod. 11470577
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11470577 500 g 500g
11460577 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11470577 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22436.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 93-53-8 | C9H10O | 134,178 g/mol
2-fenylpropionaldehyd för att ge acetofenon med användning av 1 atm molekylärt syre som oxidationsmedel katalyserades av Ce(IV), V(IV) och Brönsted-syror. Det används för att producera 3-hydroxi-2-metyl-2-fenyl-propionaldehyd. Denna reaktion kommer att behöva reagensvatten och K2CO3.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-
fenylpropionaldehyd för att ge acetofenon med användning av 1 atm molekylärt syre som oxidationsmedel katalyserades av Ce(IV), V(IV) och Brönsted-syror. Det används för att producera 3-hydroxi-2-metyl-2-fenyl-propionaldehyd. Denna reaktion kommer att behöva reagensvatten och K2CO3.
Löslighet
Löslig i de flesta fixerade oljor, propylenglykol. Olösligt i glycerin.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-53-8
Molekylformel C9H10O
Molekylvikt (g/mol) 134.178
MDL-nummer MFCD00006973
InChI-nyckel IQVAERDLDAZARL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylpropionaldehyde, hydratropaldehyde, hydratropic aldehyde, hyacinthal, cumene aldehyde, hydratropa aldehyde, hydrotropic aldehyde, 2-phenyl-1-propanal, 2-phenyl propionaldehyde, aldehyd hydratropovy
PubChem CID 7146
IUPAC-namn 2-fenylpropanal
LEDER CC(C=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenylpropionaldehyde
Densitet 1.01
Kokpunkt 92 °C till 94 °C (12 mmHg)
Flampunkt 79 °C (174 °F)
Brytningsindex 1.517
Kvantitet 500 g
Beilstein 4291321
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i de flesta fasta oljor, propylenglykol. Olöslig i glycerin.
Formel vikt 134.18
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.