Läs mer
2-fenylpropionaldehyd, TRC
Produktkod. 30427203
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30427203 50 g
1 options
Produktkod. 30427203 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP33617550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenylpropionaldehyde
CAS 93-53-8
Molekylformel C9H10O
Kvantitet 50 g
Synonym alpha-Methyl-benzeneacetaldehyde, Hydratropaldehyde, (±)-2-Phenylpropanal, (±)-2-Phenylpropionaldehyde, (±)-Hydratropic Aldehyde, (±)-alpha-Phenylpropionaldehyde, 2-Phenylpropanal, 2-Phenylpropanaldehyde, Cumene Aldehyde, Hyacinthal, Hydratropic Aldehyde, NSC 5231, alpha-Formylethylbenzene, alpha-Methyl-alpha-toluic Aldehyde, alpha-Methylbenzeneacetaldehyde, alpha-Methylphenylacetaldehyde, alpha-Phenylpropionaldehyde
InChI formel InChI=1S/C9H10O/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3
LEDER CC(C=O)c1ccccc1
IUPAC-namn 2-fenylpropanal
Molekylvikt (g/mol) 134.18
Formel vikt 134.0732