Läs mer
(+/-)-2-fenylpropionsyra, 98 %
Produktkod. 11300184
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11300184 5 g 5g
11310184 25 g 25g
11320184 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11300184 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00709.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
CAS: 492-37-5 | C9H10O2 | 150,177 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 492-37-5
Molekylformel C9H10O2
Molekylvikt (g/mol) 150.177
MDL-nummer MFCD00002650
InChI-nyckel YPGCWEMNNLXISK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylpropionic acid, hydratropic acid, dl-2-phenylpropionic acid, alpha-methylphenylacetic acid, 2-phenyl-propionic acid, +/--2-phenylpropionic acid, alpha-methylbenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-methyl, hydratropasaeure, alpha-phenylpropionic acid
PubChem CID 10296
ChEBI CHEBI:48526
IUPAC-namn 2-fenylpropansyra
LEDER CC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-2-Phenylpropionic acid
Smältpunkt -5°C
Densitet 1.1
Kokpunkt 264°C to 266°C
Flampunkt 148°C (298°F)
Brytningsindex 1.523
Kvantitet 5 g
Beilstein 1863558
Formel vikt 150.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.