Läs mer
2-Phenylpropionic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Phenylpropionic Acid Ethyl Ester |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O2/c1-3-13-11(12)9(2)10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,3H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 178.0994 |