missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Phenylpropionitrile-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Phenylpropionitrile-d5 |
| CAS | 1330238-27-1 |
| Molekylformel | C9H4D5N |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | alpha-Methyl-benzeneacetonitrile-d5, Hydratroponitrile-d5, (+/-)-alpha-Methylbenzeneacetonitrile-d5, NSC 11264-d5, NSC 37485-d5, dl-2-Phenylpropionitrile-d5, dl-alpha-Phenylethyl Isocyanide-d5, alpha-Cyanoethylbenzene-d5, alpha-Methylbenzeneacetonitrile-d5, alpha-Methylbenzyl Cyanide-d5, alpha-Methylphenylacetonitrile-d5, alpha-Phenylethyl Cyanide-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9N/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(C)C#N)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)propanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.21 |
| Formel vikt | 136.1049 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?