Läs mer
2-Phenylpropionitrile, TRC
Produktkod. 30410786
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
30410786 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30410786 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3362002.5G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenylpropionitrile
CAS 1823-91-2
Molekylformel C9H9N
Kvantitet 2.5 g
Synonym alpha-Methyl-benzeneacetonitrile, Hydratroponitrile, (+/-)-alpha-Methylbenzeneacetonitrile, NSC 11264, NSC 37485, dl-2-Phenylpropionitrile, dl-alpha-Phenylethyl Isocyanide, alpha-Cyanoethylbenzene, alpha-Methylbenzeneacetonitrile, alpha-Methylbenzyl Cyanide, alpha-Methylphenylacetonitrile, alpha-Phenylethyl Cyanide
InChI formel InChI=1S/C9H9N/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,1H3
LEDER CC(C#N)c1ccccc1
IUPAC-namn 2-phenylpropanenitrile
Molekylvikt (g/mol) 131.17
Formel vikt 131.0735