Läs mer
2-fenylpyridin, 98 %
Produktkod. 11392077
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11392077 10 g 10g
11302087 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392077 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07861.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 1008-89-5 | C11H9N | 155,20 g/mol
2-Fenylpyridin används för att producera 2-fenyl-pyridin-1-oxid. Det används vid tillverkning av organiska lysdioder (OLED). Det används som mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Fenylpyridin används för att producera 2-fenyl-pyridin-1-oxid. Det används vid tillverkning av organiska lysdioder (OLED). Det används som mellanprodukt.
Löslighet
Fullständigt blandbar med etanol, aceton, toluen, metylenklorid. Ej blandbar i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibla material är oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1008-89-5
Molekylformel C11H9N
Molekylvikt (g/mol) 155.20
MDL-nummer MFCD00006280,MFCD31699954
InChI-nyckel VQGHOUODWALEFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2-phenyl, o-phenylpyridine, pyridine, phenyl, 2-phenyl-pyridine, phenyl pyridine, 2-azabiphenyl, 2-phenyl pyridine, 2-phenylpyridine, pubchem13085, 2-phenylpyridine????
PubChem CID 13887
IUPAC-namn 2-fenylpyridin
LEDER C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenylpyridine
Smältpunkt -5 °C
Densitet 1.086
Kokpunkt 268 °C till 270 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.624
Kvantitet 10 g
Beilstein 110445
Löslighetsinformation Fullt blandbar med etanol, aceton, toluen, metylenklorid. Inte blandbar i vatten.
Formel vikt 155.2
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.