Läs mer
2-Phenylpyridine, 98%
Produktkod. p-7044704
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11392077
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L07861.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1008-89-5 | C11H9N | 155.20 g/mol
2-Fenylpyridin används för att producera 2-fenyl-pyridin-1-oxid. Det används vid tillverkning av organiska lysdioder (OLED). Det används som mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Fenylpyridin används för att producera 2-fenyl-pyridin-1-oxid. Det används vid tillverkning av organiska lysdioder (OLED). Det används som mellanprodukt.
Löslighet
Fullständigt blandbar med etanol, aceton, toluen, metylenklorid. Ej blandbar i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibla material är oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1008-89-5
Molekylformel C11H9N
Molekylvikt (g/mol) 155.20
MDL-nummer MFCD00006280,MFCD31699954
InChI-nyckel VQGHOUODWALEFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2-phenyl, o-phenylpyridine, pyridine, phenyl, 2-phenyl-pyridine, phenyl pyridine, 2-azabiphenyl, 2-phenyl pyridine, 2-phenylpyridine, pubchem13085, 2-phenylpyridine????
PubChem CID 13887
IUPAC-namn 2-fenylpyridin
LEDER C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenylpyridine
Smältpunkt -5°C
Densitet 1.086
Kokpunkt 268°C to 270°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.624
Kvantitet 10 g
Beilstein 110445
Löslighetsinformation Fully miscible with ethanol,acetone,toluene,methylene chloride. Not miscible in water.
Formel vikt 155.2
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.