Läs mer
2-Phenylpyridine, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15871851
Change view
Kvantitet:
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15871851 25 mL 25ml
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15871851 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8400410025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 1008-89-5
Densitet 1.09 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 269°C to 270°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00006280
Kvantitet 25 mL
Synonym 2-Phenylpyridine, 2-Azabiphenyl, 2-Phenylpyridine
Molekylvikt (g/mol) 155.2