Läs mer
(2-Fenylpyrimidin-5-yl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10604775
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10604775 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10376274 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10604775 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC66309CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 886531-62-0
Molekylformel C11H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 186.214
MDL-nummer MFCD09817550
InChI-nyckel DJEBODXMCJKLPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylpyrimidin-5-yl methanol, 5-hydroxymethyl-2-phenylpyrimidine, phenyl-5-pyrimidine methanol, 5-pyrimidinemethanol,2-phenyl, 2-phenylpyrimidin-5-yl methan-1-ol
PubChem CID 21298145
IUPAC-namn (2-fenylpyrimidin-5-yl)metanol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=NC=C(C=N2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Phenylpyrimidin-5-yl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 186.21
Procent renhet 97%