Läs mer
2-Fenylpyrimidin-5-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10793834
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10793834 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10376654 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10793834 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC66304CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 130161-46-5
Molekylformel C11H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 184.198
MDL-nummer MFCD03085924
InChI-nyckel AUTGLFSBJLERMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenyl-5-pyrimidinecarboxaldehye, 2-phenylpyrimidine-5-carboxaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 2-phenyl, 2-phenyl-pyrimidine-5-carbaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde,2-phenyl, 2-phenyl-5-pyrimidinecarbaldehyde, 2-phenyl-5-pyrimidinecarboxaldehyde, acmc-1c230, 1-2-phenylpyrimidin-5-yl methanone
PubChem CID 820135
IUPAC-namn 2-fenylpyrimidin-5-karbaldehyd
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=NC=C(C=N2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenylpyrimidine-5-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 184.2
Procent renhet 97%