Läs mer
2-Fenylpyrimidin-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10728465
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10728465 250 mg 250mg
10032514 1 g 1g
10163214 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10728465 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC66301CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 122773-97-1
Molekylformel C11H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 200.197
MDL-nummer MFCD00559612
InChI-nyckel BOAIYSRFGWBZCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-carboxy-2-phenylpyrimidine, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-phenyl, 2-phenyl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-phenyl, acmc-1c8my, 5-carboxy-2-phenyl-1,3-diazine, 2-phenyl pyrimidine-5-carboxylic acid
PubChem CID 747389
IUPAC-namn 2-fenylpyrimidin-5-karboxylsyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=NC=C(C=N2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 200.2
Procent renhet 97%