Läs mer
2-fenylkinazolin-4(3h)-ett, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Phenylquinazolin-4(3h)-one |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10N2O/c17-14-11-8-4-5-9-12(11)15-13(16-14)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,(H,15,16,17) |
| Formel vikt | 222.0793 |