Läs mer
2-fenylkinazolin-4(3h)-ett, TRC
Produktkod. 30421246
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30421246 100 mg
30411979 10 mg
30420854 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30421246 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP399718100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1022-45-3
Molekylformel C14H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 222.24
Synonym 2-Phenyl-4(3H)-quinazolinone
IUPAC-namn 2-fenylkinazolin-4-ol
LEDER Oc1nc(nc2ccccc12)c3ccccc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenylquinazolin-4(3h)-one
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H10N2O/c17-14-11-8-4-5-9-12(11)15-13(16-14)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,(H,15,16,17)
Formel vikt 222.0793