Läs mer
2-[(fenylsulfanyl)metyl]bensenkarboxylsyra, TRC
Produktkod. 30332054
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30332054 50 mg
1 options
Produktkod. 30332054 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB48148050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-[(Phenylsulfanyl)methyl]benzenecarboxylic Acid
CAS 1699-03-2
Molekylformel C14H12O2S
Kvantitet 50 mg
Synonym o-Toluic acid, alpha-(phenylthio)- (6CI,7CI,8CI), 2-[(Phenylthio)methyl]benzoic acid, 2-(Phenylthiomethyl)benzoic acid, 2-[(Phenylsulfanyl)methyl]benzoic acid, alpha-(Phenylthio)-o-toluic acid
InChI formel InChI=1S/C14H12O2S/c15-14(16)13-9-5-4-6-11(13)10-17-12-7-2-1-3-8-12/h1-9H,10H2,(H,15,16)
LEDER OC(=O)c1ccccc1CSc2ccccc2
IUPAC-namn 2-(fenylsulfanylmetyl)bensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 244.31
Formel vikt 244.0558