missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(Phenylsulfanyl)phenylamine, Mikromol™
Beskrivning
2-(Phenylsulfanyl)phenylamine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Aminodiphenyl Sulfide |
| CAS | 1134-94-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Aminodiphenyl Sulfide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H11 N S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenamine, 2-(phenylthio)-, Aniline, o-(phenylthio)- (6CI,7CI,8CI), 2-(Phenylthio)benzenamine, 2-(Phenylsulfanyl)phenylamine, 2-(Phenylthio)aniline, 2-Aminodiphenyl sulfide, 2-Aminophenyl phenyl sulfide, 2-Aminophenyl phenyl thioether, 2-Phenylsulfanylaniline, o-(Phenylthio)aniline |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NS/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2 |
| LEDER | Nc1ccccc1Sc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-phenylsulfanylaniline |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?