Läs mer
2-Phenylthieno[3,2-c]pyridin-4(5H)-ett, TRC
Produktkod. 30426181
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30426181 5 mg
30426062 50 mg
30426061 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30426181 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP1203105MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 690636-03-4
Molekylformel C13H9NOS
Molekylvikt (g/mol) 227.29
Synonym 2-Phenyl-4-oxo-4,5-dihydrothieno[3,2-c]pyridine
IUPAC-namn 2-fenyl-5H-thieno[3,2-c]pyridin-4-ett
LEDER O=C1NC=Cc2sc(cc12)c3ccccc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenylthieno[3,2-c]pyridin-4(5H)-one
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C13H9NOS/c15-13-10-8-12(9-4-2-1-3-5-9)16-11(10)6-7-14-13/h1-8H,(H,14,15)
Formel vikt 227.0405