Läs mer
2-(Phenylthio)ethanethioamide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10523212
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10523212 1 g 1g
10435702 10 g 10g
10158224 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10523212 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM04192DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 59865-82-6
Molekylformel C8H9NS2
Molekylvikt (g/mol) 183.29
MDL-nummer MFCD00085154
InChI-nyckel ZRDOSZLCJHRADP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylthio ethanethioamide, 2-phenylsulfanyl ethanethioamide, maybridge1_004803, 2-phenylthio thioacetamide, 2-phenylsulfanyl-thioacetamide, ethanethioamide,2-phenylthio, 1-amino-2-phenylthioethane-1-thione
PubChem CID 2778855
LEDER NC(=S)CSC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Phenylthio)ethanethioamide
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Amber glass bottle
Linjär formel C6H5SCH2CSNH2
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 2-phenylsulfanylethanethioamide
Formel vikt 183.3
Procent renhet 95%