Läs mer
2-(Fenyltio)etanimidamidhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10253572
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10253572 1 g 1g
10325492 10 g 10g
10757305 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10253572 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB05877DA
Kemiska identifierare
CAS 84544-86-5
Molekylformel C8H11N2S
Molekylvikt (g/mol) 167.25
MDL-nummer MFCD00100031
InChI-nyckel QTFCJAKFFGFURL-UHFFFAOYSA-O
Synonym 2-phenylthio ethanimidamide hydrochloride, 2-phenylthio acetamidine hydrochloride, 2-phenylsulfanyl ethanimidamide hydrochloride, 2-phenylsulfanylethanimidamide hydrochloride, 2-phenylthioethanamidine, chloride, 2-phenylthio acetimidamide hydrochloride
PubChem CID 2746028
IUPAC-namn 2-fenylsulfanyletanimidamid; hydroklorid
LEDER NC(=[NH2+])CSC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Phenylthio)ethanimidamide hydrochloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel C6H5SCH2C(=NH)NH2·HCl
Kvantitet 1 g
Formel vikt 202.71
Procent renhet 97%