Läs mer
2-(fenyltio)nikotinsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10552092
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10552092 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10334512 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10552092 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB08722DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 35620-72-5
Molekylformel C12H9NO2S
Molekylvikt (g/mol) 231.269
MDL-nummer MFCD00052110
InChI-nyckel MGIDOIDQQMOYTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylthio nicotinic acid, 2-phenylsulfanyl nicotinic acid, 2-phenylsulfanyl pyridine-3-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 2-phenylthio, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-phenylthio, 2-phenylthiopyridine-3-carboxylic acid, maybridge1_001786, 2-phenylthio-3-pyridinecarboxylic acid, 2-phenylthio pyridine-3-carboxylic acid
PubChem CID 725029
IUPAC-namn 2-fenylsulfanylpyridin-3-karboxylsyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)SC2=C(C=CC=N2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Phenylthio)nicotinic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 231.27
Procent renhet 97%