Läs mer
2-(fenyltio)tiofen, 97+%
Produktkod. 11484704
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11484704 5 g 5g
11474704 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11484704 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13708.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 16718-12-0 | C10H8S2 | 192,29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16718-12-0
Molekylformel C10H8S2
Molekylvikt (g/mol) 192.29
MDL-nummer MFCD00052141
InChI-nyckel JQTBWKNYWACCRU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2778915
IUPAC-namn 2-fenylsulfanyltiofen
LEDER S(C1=CC=CS1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Phenylthio)thiophene
Kokpunkt 109 °C till 110 °C (0,4 mmHg)
Kvantitet 5 g
Synonym 2-phenylthio thiophene, 2-phenylsulfanyl thiophene, 2-phenylthiothiophene, phenylthiophenyl sulfide, acmc-1bvxh, 2-thienyl phenylsulfide, thiophene,2-phenylthio, thiophene, 2-phenylthio
Formel vikt 192.3
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.