Läs mer
2-fenyltioacetamid, 97 %
Produktkod. 15413487
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15413487 250 mg 250mg
11435910 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15413487 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26514.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 645-54-5 | C8H9NS | 151,227 g/mol
2-Phenylthioacetamide finner omfattande användning i organisk syntes. N-brom- och N-klorosuccinimider är halogeneringsmedel. Ftalimider används vid syntes av primära aminer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Phenylthioacetamide finner omfattande användning i organisk syntes. N-brom- och N-klorosuccinimider är halogeneringsmedel. Ftalimider används vid syntes av primära aminer.
Löslighet Lite löslig i
vatten (1,8 g/L) (25 °C).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 645-54-5
Molekylformel C8H9NS
Molekylvikt (g/mol) 151.227
MDL-nummer MFCD00022177
InChI-nyckel CJXBHFANXQMZBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylthioacetamide, benzeneethanethioamide, phenylthioacetamide, acetamide, 2-phenylthio, benzeneethanimidothioic acid, phenylacetothioamide, 1-amino-2-phenylethane-1-thione, a-phenylthioacetamide, 2-phenyl-thioacetamide, alpha-phenylthioacetamide
PubChem CID 731368
IUPAC-namn 2-fenyletanetioamid
LEDER C1=CC=C(C=C1)CC(=S)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenylthioacetamide
Smältpunkt 91 °C till 95 °C
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten (1,8 g/L) (25 °C).
Formel vikt 151.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.