Läs mer
2-fenyltiofen, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15487318
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15487318 5 g 5g
15477318 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15487318 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60819.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 825-55-8 | C10H8S | 160.234 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 825-55-8
Molekylformel C10H8S
Molekylvikt (g/mol) 160.234
MDL-nummer MFCD00130080
InChI-nyckel PJRGDKFLFAYRBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2-phenyl, 2-phenyl-thiophene, phenylthiophene, thiophene, phenyl, 2-thienylbenzene, 2-phenyithiophene, 2-phenylthiofuran, 2-phenylthiophene, acmc-209ppe
PubChem CID 69999
IUPAC-namn 2-fenyltiofen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CS2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenylthiophene
Smältpunkt 34°C to 36°C
Kokpunkt 256°C
Flampunkt 109°C (228°F)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 160.24
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Phenylthiophene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Phenylthiophene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.