Läs mer
2-fosfo-L-askorbinsyra trinatriumsalt, TRC
Produktkod. 30414180
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30414180 25 g
30410268 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30414180 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP35400325G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66170-10-3
Molekylformel C6H6Na3O9P
Molekylvikt (g/mol) 322.05
Synonym Ascorbic Acid Phosphate Sodium Salt, L-Ascorbic Acid 2-(Dihydrogen Phosphate) Trisodium Salt, Sodium Ascorbyl Phosphate, Stay-C 50, Trisodium Ascorbate-2-phosphate, VCP-NA
IUPAC-namn trisodium; [(2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyetyl]-3-oxido-5-oxo-2H-furan-4-yl] fosfat
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1[O-])OP(=O)([O-])[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phospho-L-ascorbic Acid Trisodium Salt
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C6H9O9P.3Na/c7-1-2(8)4-3(9)5(6(10)14-4)15-16(11,12)13;;;/h2,4,7-9H,1H2,(H2,11,12,13);;;/q;3*+1/p-3/t2-,4+;;;/m0.../s1
Formel vikt 321.9443