Läs mer
2-(ftalimido)etansulfonylklorid, 97 %
Produktkod. 11325369
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11325369 5 g 5g
11315369 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11325369 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50382.06
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 4403-36-5 | C10H8ClNO4S | 273,687 g/mol
2-(Ftalimido)etansulfonylklorid är ett viktigt råmaterial och mellanprodukt som används inom läkemedel, agrobaserade och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 2-(Ftalimido)etansulfonylklorid är ett viktigt
råmaterial och intermediär som används inom läkemedel, agrobaserade och färgämnen.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4403-36-5
Molekylformel C10H8ClNO4S
Molekylvikt (g/mol) 273.687
MDL-nummer MFCD01861217
InChI-nyckel HCPVYBCAYPMANM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phthalimidoethanesulfonyl chloride, 2-1,3-dioxoisoindolin-2-yl ethanesulfonylchloride, 2-1,3-dioxoisoindolin-2-yl ethanesulfonyl chloride, 2-1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl ethanesulfonyl chloride, 2-phthalimidoethanesulfonylchloride, 2-phthalimido ethanesulfonyl chloride, 2-1,3-dioxoisoindol-2-yl ethanesulfonyl chloride, 2-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1h-isoindol-2-yl ethane-1-sulfonyl chloride, 2-1,3-dioxo-1,3-dihydro-isoindol-2-yl-ethanesulfonyl chloride, 2-2-chlorosulfonyl ethyl benzo c azoline-1,3-dione
PubChem CID 308739
IUPAC-namn 2-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)etansulfonylklorid
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCS(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Phthalimido)ethanesulfonyl chloride
Smältpunkt 156 °C till 160 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
Formel vikt 273.7
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.