Läs mer
2-Ftalimidoethanesulfonylklorid, TRC
Produktkod. 30413968
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30413968 1 g
1 options
Produktkod. 30413968 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP4009081G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phthalimidoethanesulfonyl chloride
CAS 4403-36-5
Molekylformel C10 H8 Cl N O4 S
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H8ClNO4S/c11-17(15,16)6-5-12-9(13)7-3-1-2-4-8(7)10(12)14/h1-4H,5-6H2
LEDER ClS(=O)(=O)CCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC-namn 2-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)etansulfonylklorid
Molekylvikt (g/mol) 273.693
Formel vikt 272.986