Läs mer
2-Phthalimidopropionic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11333127
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11333127 1 g 1g
11343127 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11333127 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13534.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19506-87-7
Molekylformel C11H9NO4
Molekylvikt (g/mol) 219.196
MDL-nummer MFCD00023061
InChI-nyckel OZWUITKBAWTEAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phthalimidopropionic acid, phthaloyl-dl-alanine, 2-1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl propanoic acid, 2-1,3-dioxoisoindolin-2-yl propanoic acid, phthalyl-dl-alanine, 2-1,3-dioxoisoindol-2-yl propanoic acid, 2-1,3-dihydro-1,3-dioxo-2h-isoindol-2-yl propanoic acid, 2-phthalimidopropanoic acid, 2-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1h-isoindol-2-yl propanoic acid, 2h-isoindole-2-acetic acid, 1,3-dihydro-alpha-methyl-1,3-dioxo
PubChem CID 86884
IUPAC-namn 2-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)propanoic acid
LEDER CC(C(=O)O)N1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phthalimidopropionic acid
Smältpunkt 162°C to 164°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 86452
Formel vikt 219.2
Procent renhet 98%