missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Picoline-3-ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | 2-Picoline-3-ethanol |
| CAS | 1977-05-5 |
| Molekylformel | C8H11NO |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Methyl-3-pyridineethanol, 3-(2-Hydroxyethyl)-2-methylpyridine, NSC 108775 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO/c1-7-8(4-6-10)3-2-5-9-7/h2-3,5,10H,4,6H2,1H3 |
| LEDER | Cc1ncccc1CCO |
| IUPAC-namn | 2-(2-methylpyridin-3-yl)ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 137.18 |
| Formel vikt | 137.0841 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?