Läs mer
2-Picoline, 98+%
Produktkod. 11419822
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
Produktkod. 11419822
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10847.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 109-06-8 | C6H7N | 93.129 g/mol
2-Pikolin används som mellanprodukt i jordbrukskemikalier och läkemedel. Det fungerar som lösningsmedel samt för att förbereda färgämnen och hartser. Den finner användning som en beståndsdel i cigarettrök, benolja, stenkolstjära och koksugnsutsläpp. Vidare fungerar det som en prekursor för 2-vinylpyridin, pikolinsyra och nitrapyrin. Det används också för att studera elektron- och protonöverföringsreaktionerna av lumiflavin. Dessutom används det i syntesvägen för framställning av dearomatiserade, allylerade och kol-vätebindningsaktiverade pyridinderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
2-Picoline används som mellanprodukt i jordbrukskemikalier och läkemedel. Det fungerar som lösningsmedel samt för att förbereda färgämnen och hartser. Den finner användning som en beståndsdel i cigarettrök, benolja, stenkolstjära och koksugnsutsläpp. Vidare fungerar det som en prekursor för 2-vinylpyridin, pikolinsyra och nitrapyrin. Det används också för att studera elektron- och protonöverföringsreaktionerna av lumiflavin. Dessutom används det i syntesvägen för framställning av dearomatiserade, allylerade och kol-vätebindningsaktiverade pyridinderivat.
Löslighet Blandbar med
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, svavelsyra, syror, metaller, järn(II)sulfat och väteperoxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-06-8
Molekylformel C6H7N
Molekylvikt (g/mol) 93.129
MDL-nummer MFCD00006332
InChI-nyckel BSKHPKMHTQYZBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-picoline, o-picoline, pyridine, 2-methyl, picoline, alpha-picoline, a-picoline, pyridine, methyl, methylpyridine, o-methylpyridine, picoline, alpha
PubChem CID 7975
ChEBI CHEBI:50415
IUPAC-namn 2-metylpyridin
LEDER CC1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Picoline
Smältpunkt -70°C
Densitet 0.944
Kokpunkt 128°C to 129°C
Flampunkt 26°C (78°F)
Brytningsindex 1.5
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN2313
Beilstein 104581
Merck Index 14,7400
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 93.13
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.