missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Picoline-d7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Picoline-d7 |
| CAS | 93951-93-0 |
| Molekylformel | C6 D7 N |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Methylpyridine-d7, o-Picoline-d7, o-Methylpyridine-d7, ortho-Picoline-d7, ortho-Methylpyridine-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N/c1-6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D |
| LEDER | [2H]c1nc(c([2H])c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(trideuteriomethyl)pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.17 |
| Formel vikt | 100.1018 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?