Läs mer
2-Pikolin N-oxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11301607
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11301607 25 g 25g
11311607 100 g 100g
11499810 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11301607 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04488.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 931-19-1 | C6H7NO | 109.128 g/mol
2-Pikolin N-oxid används i proteomikforskning. Används även som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Picoline N-oxid används i proteomikforskning. Används även som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara under torr inert gas. Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider, klorformater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 931-19-1
Molekylformel C6H7NO
Molekylvikt (g/mol) 109.128
MDL-nummer MFCD00006199
InChI-nyckel CFZKDDTWZYUZKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-picoline-n-oxide, 2-methylpyridine 1-oxide, 2-methylpyridine n-oxide, picoline n-oxide, 2-picoline n-oxide, methylpyridine 1-oxide, alpha-picoline n-oxide, pyridine, 2-methyl-, 1-oxide, 2-picoline, 1-oxide, picoline 1-oxide
PubChem CID 13602
ChEBI CHEBI:35578
IUPAC-namn 2-metyl-l-oxidopyridin-l-ium
LEDER CC1=CC=CC=[N+]1[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Picoline N-oxide
Smältpunkt 46°C to 50°C
Kokpunkt 122°C (8 mmHg)
Flampunkt 143°C (289°F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 106916
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 109.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.