Läs mer
2-Picoline, TRC
Produktkod. 30421793
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30421793 10 g
30424896 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30421793 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP43719510G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-06-8
Molekylformel C6 H7 N
Molekylvikt (g/mol) 93.13
Synonym 2-Picoline, Pyridine, 2-methyl-, 2-Picoline (8CI), 2-Methylpyridine, NSC 3409, o-Methylpyridine, o-Picoline, α-Methylpyridine, α-Picoline
IUPAC-namn 2-methylpyridine
LEDER Cc1ccccn1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Picolin (2-Methylpyridine)
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H7N/c1-6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3
Formel vikt 93.0578