Läs mer
2-Pikolinsyra, 99 %
Produktkod. 11467796
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11467796 100 g 100g
11477796 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11467796 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14749.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 98-98-6 | C6H5NO2 | 123,111 g/mol
2-Pikolinsyra används som kelat för alkaliska jordartsmetaller. Används för att framställa picolinatoligerade övergångsmetallkomplex. Inom syntetisk organisk kemi, har använts som ett substrat i Mitsunobu-reaktionen och i Hammick-reaktionen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Pikolinsyra används som kelat för alkaliska jordartsmetaller. Används för att framställa picolinatoligerade övergångsmetallkomplex. Inom syntetisk organisk kemi, har använts som ett substrat i Mitsunobu-reaktionen och i Hammick-reaktionen.
Löslighet
Lösligt i vatten. Även löslig i isättika, etanol och metanol. Olösligt i kloroform.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel, reduktionsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-98-6
Molekylformel C6H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 123.111
MDL-nummer MFCD00006293
InChI-nyckel SIOXPEMLGUPBBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym picolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 2-picolinic acid, 2-carboxypyridine, alpha-picolinic acid, o-pyridinecarboxylic acid, pyridinecarboxylic acid, alpha-pyridinecarboxylic acid, picolinate, acide picolique
PubChem CID 1018
ChEBI CHEBI:28747
IUPAC-namn pyridin-2-karboxylsyra
LEDER C1=CC=NC(=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Picolinic acid
Smältpunkt 135°C to 139°C
Flampunkt 139°C (232°F)
Odör Odorless
Kvantitet 100 g
Beilstein 109595
Merck Index 14,7403
Löslighetsinformation Soluble in water. Also soluble in glacial acetic acid,ethanol and methanol. Insoluble in chloroform.
Formel vikt 123.11
Procent renhet 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Picolinic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Pyridinecarboxylicacid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.