Läs mer
2-Pikolinsyra, 99 %
Produktkod. 11359559
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11359559 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11359559 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14749.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 98-98-6 | C6H5NO2 | 123,11 g/mol
2-Pikolinsyra används som kelat för jordalkalimetaller. Används för att framställa picolinato-ligerade övergångsmetallcomplex. Inom syntetisk organisk kemi har den använts som substrat i Mitsunobu-reaktionen och Hammick-reaktionen.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
2-Pikolinsyra används som kelat för jordalkalimetaller. Används för att framställa picolinato-ligerade övergångsmetallcomplex. Inom syntetisk organisk kemi har den använts som substrat i Mitsunobu-reaktionen och Hammick-reaktionen.
Löslighet
Löslig i vatten. Löslig även i glaciärättiksyra, etanol och metanol. Olöslig i kloroform.
Anteckningar
Stabil under rekommenderade förvaringsförhållanden. Inkompatibel med oxiderande medel, reduktionsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Picolinic acid
CAS 98-98-6
Smältpunkt 135 °C till 139 °C
Flampunkt 139 °C
Odör Luktfritt
Molekylformel C6H5NO2
MDL-nummer MFCD00006293
Kvantitet 25 g
Beilstein 109595
Merck Index 14,7403
Synonym picolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 2-picolinic acid, 2-carboxypyridine, alpha-picolinic acid
Löslighetsinformation Löslig aq. Soln.. Löslig även i glaciärättik, etanol och metanol. Olöslig i kloroform.
InChI-nyckel SIOXPEMLGUPBBT-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)C1=CC=CC=N1
IUPAC-namn pyridine-2-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 123.11
PubChem CID 1018
ChEBI CHEBI:28747
Formel vikt 123.11
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
RUO– Endast forskningsanvändning