Läs mer
2-Pikolinsyra HCl, MP Biomedicals
Produktkod. 11453595 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453595 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11453595 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0521682010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Picolinic Acid HCL
CAS 636-79-3
Molekylformel C6H6ClNO2
Kvantitet 10 g
Synonym niacin hydrochloride, nicotinic acid hydrochloride, 3-pyridinecarboxylic acid, hydrochloride, nicotinic acid, hydrochloride, pyridine-3-carboxylic acid hydrochloride, 3-pyridinecarboxylic acid, hydrochloride 1:1, 59-67-6 parent, niacin hcl, nicotinic acid hydrochloride 1:1, 3-pyridinecarboxylic acid hydrochloride
InChI-nyckel IBTWUVRCFHJPKN-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CN=C1)C(=O)O.Cl
IUPAC-namn pyridin-3-karboxylsyra; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 159.569
PubChem CID 71558