Läs mer
2-Picolinic-d4 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Picolinic-d4 Acid |
| CAS | 284487-61-2 |
| Molekylformel | C6 D4 H N O2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 2-Pyridine-3,4,5,6-d4-carboxylic acid (9 CI), 2-Picolinic-d4 Acid, 2-Picolinic Acid-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H5NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4 H,(H,8,9)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1nc(C(=O)O)c([2 H])c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 3,4,5,6-tetradeuteriopyridine-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 127.134 |
| Formel vikt | 127.0571 g/mol |
| Visa mer |