Läs mer
2-Pikolylkloridhydroklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10255510 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 10255510
Brand: Thermo Scientific Acros 172120250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6959-47-3 | C6H6ClN·HCl | 164.04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6959-47-3
Molekylformel C6H6ClN·HCl
Molekylvikt (g/mol) 164.04
MDL-nummer MFCD00012811
InChI-nyckel JPMRGPPMXHGKRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloromethyl pyridine hydrochloride, 2-picolyl chloride hydrochloride, 2-chloromethylpyridine hydrochloride, picolyl chloride hydrochloride, 2-chloromethyl pyridine hcl, 2-pyridylmethylchloride hydrochloride, 2-chloromethyl pyridinium chloride, pyridine, 2-chloromethyl-, hydrochloride, unii-yni4417kx0
PubChem CID 23392
ChEBI CHEBI:76600
IUPAC-namn 2-(klormetyl)pyridin;hydroklorid
LEDER C1=CC=NC(=C1)CCl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Picolyl chloride hydrochloride
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 119.0°C to 125.0°C
Färg Brun till gröngul
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 164.04
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallin massa
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Picolyl chloride hydrochloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.