Läs mer
2-Pinene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-alpha-Pinene |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 136.1252 |